3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0725-1G F0725-5G
TCIAF0725-1GEA 595 NOK
TCIAF0725-1G TCIAF0725-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00016626
CAS-nummer: 405-05-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aa4647e7860d1722eaa8ebabb4d511d68f6ebd4&vid=7aa4647e7860d1722eaa8ebabb4d511d68f6ebd4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C