Cresol red sodium salt
Leverandør: TCI
S0046-1G S0046-25G
TCIAS0046-1GEA 300 NOK
TCIAS0046-1G TCIAS0046-25G
Cresol red sodium salt
Cresol red sodium salt
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001618
CAS-nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cfa506cd51bb9bfcfa54af373b001a6ff21fb76&vid=9cfa506cd51bb9bfcfa54af373b001a6ff21fb76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (yellow)7.2 to 8.8 (red)