4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2454-1G T2454-5G
TCIAT2454-1GEA 475 NOK
TCIAT2454-1G TCIAT2454-5G
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176,1400 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Flash punkt: 31°C
MDL nummer: MFCD00042413
CAS-nummer: 706-27-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&vid=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %