TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
T1656-1G T1656-25G T1656-5G
TCIAT1656-1GEA 340 NOK
TCIAT1656-1G TCIAT1656-25G TCIAT1656-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,09085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&vid=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %