(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
T1808-25G T1808-500G T1808-100G
TCIAT1808-25GEA 405 NOK
TCIAT1808-25G TCIAT1808-500G TCIAT1808-100G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (by GC)
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formel: C₅H₉BrO
MW: 165,04 g/mol
Kokepunkt: 70°C
Flash punkt: 73°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016894
CAS-nummer: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&vid=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %