9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
P1137-1G P1137-5G
TCIAP1137-1GEA 350 NOK
TCIAP1137-1G TCIAP1137-5G
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Formel: C₃₀H₁₈
MW: 378,47 g/mol
MDL nummer: MFCD00012050
CAS-nummer: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8
Merck Indeks: 14,01299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042859c24942c73a2a922d2f84f7c23c42f0ed61&vid=042859c24942c73a2a922d2f84f7c23c42f0ed61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Chemiluminescence test to pass test