Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
E0830-1G E0830-5G
TCIAE0830-1GEA 270 NOK
TCIAE0830-1G TCIAE0830-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,13 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Flash punkt: 33°C
MDL nummer: MFCD00041398
CAS-nummer: 371-26-6
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&vid=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %