Tetraethyl orthocarbonate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1107-25ML T1107-5ML
TCIAT1107-25MLEA 1400 NOK
TCIAT1107-25ML TCIAT1107-5ML
Tetraethyl orthocarbonate ≥97.0% (by GC)
Tetraethyl orthocarbonate
Formel: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Flash punkt: 52°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009221
CAS-nummer: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&vid=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %