2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
D2198-25G D2198-5G
TCIAD2198-25GEA 4800 NOK
TCIAD2198-25G TCIAD2198-5G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Formel: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00039650
CAS-nummer: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c441b1548fea60aa92e43e7ae270cca842d8fdcc&vid=c441b1548fea60aa92e43e7ae270cca842d8fdcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %