Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1245-25G T1245-5G
TCIAT1245-25GEA 4400 NOK
TCIAT1245-25G TCIAT1245-5G
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formel: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Flash punkt: 40°C
MDL nummer: MFCD00041004
CAS-nummer: 83643-84-9
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&vid=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %