4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2670-1G T2670-5G
TCIAT2670-1GEA 300 NOK
TCIAT2670-1G TCIAT2670-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Kokepunkt: 167°C
Smeltepunkt: 31°C
MDL nummer: MFCD00077604
CAS-nummer: 406-93-9
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&vid=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %