1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3593-25G D3593-5G
TCIAD3593-25GEA 1100 NOK
TCIAD3593-25G TCIAD3593-5G
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,90 g/mol
MDL nummer: MFCD00060658
CAS-nummer: 19230-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9071d132e0f9c9c13627d33a51330f11943322&vid=ab9071d132e0f9c9c13627d33a51330f11943322&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C