5-Chloro-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2522-1G C2522-5G
TCIAC2522-1GEA 285 NOK
TCIAC2522-1G TCIAC2522-5G
5-Chloro-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Kokepunkt: 180°C
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD06254388
CAS-nummer: 13473-01-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&vid=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %