2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
H0619-1G H0619-5G
TCIAH0619-1GEA 1050 NOK
TCIAH0619-1G TCIAH0619-5G
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥99.0% (by GC)
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00020619
CAS-nummer: 3031-68-3
EINECS: 221-210-0
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04ce22c81068bc21cca384cbddc05e1162becad4&vid=04ce22c81068bc21cca384cbddc05e1162becad4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C