4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
D1385-1G
D1385-5G
TCIAD1385-1GEA
325
NOK
TCIAD1385-1G
TCIAD1385-5G
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,59 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00006068 CAS-nummer: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |