Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1648-1G D1648-5G
TCIAD1648-1GEA 650 NOK
TCIAD1648-1G TCIAD1648-5G
Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-1,3-dithiane-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₂S₂
MW: 192,30 g/mol
Flash punkt: 55°C
MDL nummer: MFCD00006657
CAS-nummer: 20462-00-4
EINECS: 243-838-4
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c89eb95e3ca3090935378478823d07e3cb5623&vid=06c89eb95e3ca3090935378478823d07e3cb5623&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %