2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2'-Nitrocinnamaldehyde
N0611-25G N0611-5G
TCIAN0611-25GEA 2850 NOK
TCIAN0611-25G TCIAN0611-5G
2-Nitrocinnamaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Nitrocinnamaldehyde
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00007188
CAS-nummer: 1466-88-2
EINECS: 215-988-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b323526a099f8a5fb8093ac70072e26fe0728e0d&vid=b323526a099f8a5fb8093ac70072e26fe0728e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C