(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
I0375-1G I0375-5G
TCIAI0375-1GEA 1050 NOK
TCIAI0375-1G TCIAI0375-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol ≥98.0% (by GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
Formel: C₇H₁₄O₄
MW: 162,18 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00009761
CAS-nummer: 73346-74-4
EINECS: 277-391-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43799516819253a850c9387403471454db83939b&vid=43799516819253a850c9387403471454db83939b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=5, Aceton)
Solubility in Methanol almost transparency