2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
B2959-1G B2959-5G
TCIAB2959-1GEA 500 NOK
TCIAB2959-1G TCIAB2959-5G
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC)
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₉H₁₄N₂O
MW: 166,2203 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00006136
CAS-nummer: 24168-70-5
EINECS: 246-050-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&vid=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %