2-Isopropyl-3-methoxypyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I0577-1G I0577-5G
TCIAI0577-1GEA 635 NOK
TCIAI0577-1G TCIAI0577-5G
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,1900 g/mol
Flash punkt: 67°C
MDL nummer: MFCD00006135
CAS-nummer: 25773-40-4
EINECS: 247-256-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5902236f8d833581347bbab6b8623287e9215bbf&vid=5902236f8d833581347bbab6b8623287e9215bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %