Carmine 40,0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: CI 75470
C0543-25G C0543-5G
TCIAC0543-25GEA 1450 NOK
TCIAC0543-25G TCIAC0543-5G
Carmine 40,0% (by HPLC)
Carmine
Formel: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
MDL nummer: MFCD00167028
CAS-nummer: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Merck Indeks: 14,01843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&vid=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 40.0 %