1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 350 NOK
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formel: C₉H₁₇N
MW: 139,2380 g/mol
Kokepunkt: 50°C
Flash punkt: 52°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000003
CAS-nummer: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %