meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T0775-25G T0775-500G
TCIAT0775-25GEA 395 NOK
TCIAT0775-25G TCIAT0775-500G
meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane ≥98.0% (by GC)
meso-1,2,3,4-Tetrabromobutane
Formel: BrH₂C(BrCH)₂CH₂Br
Kokepunkt: 181°C
MDL nummer: MFCD00070471
CAS-nummer: 2657-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&vid=412831859fb4c2fc34d3c9b666d7649493a1cff8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency