(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1716-1G T1716-5G
TCIAT1716-1GEA 230 NOK
TCIAT1716-1G TCIAT1716-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00064327
CAS-nummer: 86087-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&vid=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%