2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0719-25G E0719-5G
TCIAE0719-25GEA 2000 NOK
TCIAE0719-25G TCIAE0719-5G
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Ethyl-3-(methylthio)pyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂S
MDL nummer: MFCD00038027
CAS-nummer: 72987-62-3
EINECS: 277-191-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&vid=3ff59fac4d5a83d323ff7abc68d6dcece399cf92&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %