Resorcinol monoacetate >50.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Hydroxyphenyl acetate, Acetic acid 3-Hydroxyphenyl ester
R0009-25G R0009-500G
TCIAR0009-25GEA 220 NOK
TCIAR0009-25G TCIAR0009-500G
Resorcinol monoacetate >50.0% (by GC)
Resorcinol monoacetate
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 283°C
Tetthet: 1,20 (20 °C)
MDL nummer: MFCD00002266
CAS-nummer: 102-29-4
EINECS: 203-022-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&vid=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %