Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
T1231-25G T1231-500G T1231-100G
TCIAT1231-25GEA 350 NOK
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G TCIAT1231-100G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (by GC)
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Formel: C₁₅H₃₃NO₆
MW: 323,43 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Flash punkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00010748
CAS-nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %