2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol) ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(2-hydroxy-5-tert-octylphenyl) sulphide
T1674-25G T1674-500G
TCIAT1674-25GEA 350 NOK
TCIAT1674-25G TCIAT1674-500G
2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol) ≥95.0% (by GC)
2,2'-Thiobis(4-tert-octylphenol)
Formel: C₂₈H₄₂O₂S
MDL nummer: MFCD00190577
CAS-nummer: 3294-03-9
EINECS: 221-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&vid=772a3b6824cf59417ee95f4cc97636d72ac94d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C