4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
B0945-25G B0945-5G B0945-100G
TCIAB0945-25GEA 405 NOK
TCIAB0945-25G TCIAB0945-5G TCIAB0945-100G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol ≥98.0% (by GC)
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00000439
CAS-nummer: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&vid=8d72a5b8ecfdf9913fb0284faeda3c3f0ac7929f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C