1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M1378-1G M1378-5G
TCIAM1378-1GEA 555 NOK
TCIAM1378-1G TCIAM1378-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
MDL nummer: MFCD00016902
CAS-nummer: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&vid=515c9d11280852bc0e822bc276a2f20fbfbac080&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %