3-(Trifluoromethyl)phenylacetone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanone
T1693-25G T1693-5G
TCIAT1693-25GEA 715 NOK
TCIAT1693-25G TCIAT1693-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
Formel: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00000397
CAS-nummer: 21906-39-8
EINECS: 244-652-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&vid=6f394aa1e7a583184a8f82993550513c5c3d9b77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %