3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-2-one
V0052-25ML V0052-500ML
TCIAV0052-25MLEA 395 NOK
TCIAV0052-25ML TCIAV0052-500ML
3,4-Dimethoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
3,4-Dimethoxyphenylacetone
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Kokepunkt: 167°C
MDL nummer: MFCD00008772
CAS-nummer: 776-99-8
EINECS: 212-285-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&vid=20d6a76c6c2424dbc1fe50d317b333c0e3ae2795&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %