2-Coumaranone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
154460010 154460050 154460100
ACRO154460010EA 230 NOK
ACRO154460010 ACRO154460050 ACRO154460100
2-Coumaranone 97%
2-Coumaranone
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Smeltepunkt: 47…52 °C
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005856
CAS-nummer: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %