2-Chloro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
C2196-25G C2196-5G
TCIAC2196-25GEA 1775 NOK
TCIAC2196-25G TCIAC2196-5G
2-Chloro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,4514 g/mol
MDL nummer: MFCD09037801
CAS-nummer: 260355-20-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48202c21b8df62aee4f27e95e6ad4d2b3c62410d&vid=48202c21b8df62aee4f27e95e6ad4d2b3c62410d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %