2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Acetoxy-2-chlorobenzene, Acetic acid 2-Chlorophenyl ester
C2120-25G C2120-5G
TCIAC2120-25GEA 1225 NOK
TCIAC2120-25G TCIAC2120-5G
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Chlorophenyl acetate
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Kokepunkt: 103°C
Smeltepunkt: –20°C
MDL nummer: MFCD01632281
CAS-nummer: 4525-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&vid=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %