1-Naphthoyl chloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
270380100 270380500
ACRO270380100EA 720 NOK
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Formel: C₁₁H₇ClO
Kokepunkt: 190 °C (35 mmHg)
Smeltepunkt: 16…19 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00004002
CAS-nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %