Phloretin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
307651000 307655000
ACRO307651000EA 1325 NOK
ACRO307651000 ACRO307655000
Phloretin 98%
Phloretin
Formel: C₁₅H₁₄O₅
Smeltepunkt: 260…262 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002288
CAS-nummer: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %