m-Tolyl acetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 380 NOK
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
m-Tolyl acetate ≥99.0% (by GC)
m-Tolyl acetate
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 212°C
Smeltepunkt: 12°C
Flash punkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00041910
CAS-nummer: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Indeks: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %