Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
E0772-25G E0772-5G
TCIAE0772-25GEA 3200 NOK
TCIAE0772-25G TCIAE0772-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formel: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Flash punkt: 24°C
MDL nummer: MFCD00009903
CAS-nummer: 25597-16-4
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&vid=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %