1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3626-1G D3626-5G
TCIAD3626-1GEA 525 NOK
TCIAD3626-1G TCIAD3626-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene ≥95.0% (by GC)
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00070789
CAS-nummer: 203059-80-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fb8c2484099ed27077b6633eefb39edae1ea1a5&vid=6fb8c2484099ed27077b6633eefb39edae1ea1a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C