2-Hydroxy-2-methylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
H0991-25G H0991-500G H0991-100G
TCIAH0991-25GEA 245 NOK
TCIAH0991-25G TCIAH0991-500G TCIAH0991-100G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Kokepunkt: 110°C
MDL nummer: MFCD00040710
CAS-nummer: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&vid=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %