1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B2545-25G B2545-5G
TCIAB2545-25GEA 1875 NOK
TCIAB2545-25G TCIAB2545-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (by GC)
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: 5°C
MDL nummer: MFCD03094336
CAS-nummer: 7617-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&vid=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 87.0 %