Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
174360100 174360500
ACRO174360100EA 830 NOK
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formel: C₉H₁₉O₅P
Kokepunkt: 143…144 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,11 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009159
CAS-nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %