Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
T2135-25G T2135-5G
TCIAT2135-25GEA 1525 NOK
TCIAT2135-25G TCIAT2135-5G
Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98.0% (by GC)
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formel: C₉H₁₉O₅P
MW: 238,22 g/mol
Kokepunkt: 144°C
Flash punkt: 88°C
MDL nummer: MFCD00009159
CAS-nummer: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&vid=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %