5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 1175 NOK
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Kokepunkt: 85…86 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,66 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005821
CAS-nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %