5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
B1230-25G B1230-5G
TCIAB1230-25GEA 785 NOK
TCIAB1230-25G TCIAB1230-5G
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Kokepunkt: 228°C
MDL nummer: MFCD00005821
CAS-nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=739b27da5fead3813e02db8c0163a58ff9f440f3&vid=739b27da5fead3813e02db8c0163a58ff9f440f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %