Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diethyl 3-methylbenzylphosphonate
D3328-25G D3328-5G
TCIAD3328-25GEA 3350 NOK
TCIAD3328-25G TCIAD3328-5G
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (by GC)
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate
Formel: C₁₂H₁₉O₃P
MW: 242,2512 g/mol
Kokepunkt: 127°C
MDL nummer: MFCD08276364
CAS-nummer: 63909-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&vid=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %