Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
D3336-25G D3336-5G
TCIAD3336-25GEA 1200 NOK
TCIAD3336-25G TCIAD3336-5G
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (by GC)
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Formel: C₁₂H₁₉O₃P
MW: 242,26 g/mol
Kokepunkt: 160°C
MDL nummer: MFCD00041385
CAS-nummer: 3762-25-2
EINECS: 223-180-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e987154636657f943a38b4b1d40ef68a831705&vid=44e987154636657f943a38b4b1d40ef68a831705&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %