1-Naphthylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
N0366-25G N0366-500G
TCIAN0366-25GEA 700 NOK
TCIAN0366-25G TCIAN0366-500G
1-Naphthylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
1-Naphthylacetonitrile
Formel: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00004041
CAS-nummer: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&vid=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %