Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250 118641000
ACRO118640250EA 660 NOK
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Kokepunkt: 95…98 °C (7 mmHg)
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006003
CAS-nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %